04243
Fosfato de potássio
meets analytical specification of Ph. Eur., NF, E340, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
98-100.5% (calc. to the dried substance)
forma
crystalline
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., NF, E340
Impurezas
org. volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.2% in water insoluble matters
perda
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
252.6 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 4.5 parts
alcohol: insoluble
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1