Documentos Principais
AX1270
Supelco
Ammonium Chloride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Ammonium Chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4ClN
Número CAS:
Peso molecular:
53.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
235-186-4
Ensaio:
≥99.5% (silver nitrate titration)
Formulário:
crystals
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 30 °C)
Ensaio
≥99.5% (silver nitrate titration)
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.01%
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
pf
338 °C (sublimed; External MSDS)
traços de ânion
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[NH4]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay (argentometric)99.5% minCalcium (Ca)0.001% maxFormWhite crystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxIdentificationTo pass testInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)2ppm maxMagnesium (Mg)5ppm maxPhosphate (PO4)2ppm maxResidue after ignition0.01% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C4.5-5.5
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1