A9434
Ammonium chloride
for molecular biology, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Salmiac
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
340 °C (subl.) (lit.)
traços de ânion
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
traços de cátion
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
atividade externa
DNase, RNase, protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as an inhibitor of endosome acidification in vero cells
- as an autophagy inhibitor in vascular smooth muscle cell (VSMC)
- in the depletion and lysis of erythrocytes in testis parenchyma homogenate
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.