If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.00042
Anidrido acético
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Anidrido acético, Acetato de acetila, Óxido de acetila
About This Item
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
4 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
OmniSolv®
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
330 °C
potência
630 mg/kg LD50, oral (Rat)
4320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.0-10.2 % (v/v)
Impurezas
≤150 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
resíduo de evaporação
≤20 ppm
cor
clearAPHA: ≤10
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
-73 °C
temperatura de transição
flash point 49 °C
densidade
1.08 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
traços de cátion
Al: ≤0.5 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
chave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Informações sobre o mecanismo de atividade catalítica do malato:quinona oxidorredutase no parasita Plasmodium.: Este estudo elucida o mecanismo catalítico do malato-quinona oxidorredutase em parasitas Plasmodium, revelando potenciais alvos para drogas antimaláricas e percepções sobre a modulação da atividade enzimática por anidrido acético (Ito et al., 2024).
- Simulação de adsorção de pesticida 2,4-D em novos complexos de coordenação de ácido 2-amino-4-(1H-1,2,4-triazol-4-il)benzóico à base de zinco usando a abordagem de aprendizado de máquina.: Esta pesquisa apresenta um novo método de adsorção utilizando complexos de coordenação à base de zinco para a remoção de pesticidas, onde o anidrido acético desempenha um papel crucial na síntese desses complexos, demonstrando uma abordagem inovadora da remediação ambiental (Manab e Rafique, 2024).
Nota de análise
≤ 20 ppm≤ 20 ppm
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Protocolos
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf