S7920
Sodium fluoride
BioXtra, ≥99%
Sinônimo(s):
NaF, Natrium fluoride, Sodium monoflouride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.4 mmHg ( 0 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99%
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pf
993 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a source of fluoride ions, to analyse its impact on spermatogenesis and capacitation in vitro
- as an additive in the extraction buffer for the isolation of nuclei, cytoplasmic and nuclear proteins
- as a component of lysis buffer for the lysis of human ovarian adenocarcinoma OVCAR3 cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)