Documentos
S4133
Supelco
Gel de sílica
100-200 mesh (75-150 μm), pore size 25 Å (average pore diameter)
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de substância PubChem:
descrição
Suitable for column chromatography
tamanho de partícula
100-200 mesh (75-150 μm)
tamanho de poro
25 Å (average pore diameter)
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Gel de sílica high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
Gel de sílica
Gel de sílica 40-75 μm particle size
Supelco
80442
Gel de sílica
Gel de sílica technical grade, pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Supelco
645524
Gel de sílica