Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
C7352
Sigma-Aldrich
L-cisteína
from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sinônimo(s):
Ácido (R)-2-amino-3-mercaptopropiônico
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
121.16
Beilstein:
1721408
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
forma
crystalline powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 25 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Descrição geral
A L-cisteína é um dos aminoácidos proteinogênicos que contêm enxofre incorporados em proteínas conforme direcionado pelo código genético. A cadeia lateral tiol participa de diversas reações de óxido-redução dentro da célula. A cadeia lateral participa da formação de ligações β que modulam as estruturas secundária e terciária das proteínas. A L-cisteína é um precursor essencial de sulfatos inorgânicos, coenzima A. A cisteína é essencial e limitante na formação de glutationa, um antioxidante importante, dentro da célula. O fígado de mamíferos pode sintetizar a L-cisteína, e ela é um aminoácido semiessencial. A L-cisteína previne a oxidação de neurônios e ajuda a manter a estabilidade e a rigidez dos tecidos conjuntivos. A L-cisteína acelera o processo de cicatrização do organismo e reduz as reações inflamatórias. A L-cisteína protege parcialmente os testículos contra a toxicidade induzida por acrilamida. A L-cisteína pode evitar danos ao DNA durante a criopreservação e preserva a qualidade do sêmen.
A L-cisteína é um aminoácido proteinogênico incorporado em proteínas conforme direcionado pelo código genético. A cadeia lateral tiol participa de diversas reações de óxido-redução dentro da célula. A cadeia lateral participa da formação de ligações β que modulam as estruturas secundária e terciária das proteínas. A cisteína é essencial e limitante na formação de glutationa, um antioxidante importante, dentro da célula.
Aplicação
A L-cisteína foi usada:
  • como suplemento de meio tripticase/extrato de levedura/ferro/soro (TYI-S-33) para cultivo de Giardia lamblia, para fazer uma solução enzimática no meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) para estabelecer um cultivo de hipocampo
  • para testar seu efeito protetor na toxicidade induzida por acrilamida em testículos
  • no preparo da solução diluidora de tris e ácido acético para criopreservação de sêmen
  • como aditivo para fazer uma solução de digestão de papaína
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agonista de receptor glutamatérgico de NMDA.
Outras notas
A L-cisteína é usada para suplementar meios de cultura celular. Este produto é um aminoácido de origem não animal útil para formulações de meios livres de soro destinados a aplicações de biofabricação.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
L-cisteína certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
95437
L-cisteína
L-cistina ≥98% (TLC), crystalline
Sigma-Aldrich
C8755
L-cistina
DL-Cysteine technical grade
Sigma-Aldrich
861677
DL-Cysteine
Effect of L-Cysteine on post thaw quality of Nili Ravi buffalo (Bubalus bubalis) bull spermatozoa cryopreserved in tris citric acid extender
Wadood F, et al.
The Journal of Animal and plant sciences, 25, 301-303 (2015)
Preparation of rat brain aggregate cultures for neuron and glia development studies
Koito H and Li J
Journal of Visualized Experiments, (31), 1304-1304 (2009)
Fibroblast growth factor 23 signaling in hippocampal cells: impact on neuronal morphology and synaptic density
Hensel N, et al.
Journal of Neurochemistry, 137(5), 756-769 (2016)
An image-based assay for high throughput screening of Giardia lamblia
Gut J, et al.
Journal of Microbiological Methods, 84(3), 398-405 (2011)
L-Cysteine Partially Protects Against Acrylamide-Induced Testicular Toxicity.
Kacar S, et al.
Balkan medical journal, 35(4), 311-311 (2018)
Artigos
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC