Documentos
1.01907
Supelco
Gel de sílica
granules, desiccant ~ 2 - 5 mm
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41123003
Número do índice EC:
231-545-4
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
forma
granular
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
perda
≤2.0% loss on drying, 180°C
tamanho de partícula
2-5 mm
tamanho de poro
2.0-2.5 nm
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
densidade volumétrica
750‑800 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Isolation, characterization, identification and quantification of 6-F oxyphenisatin dipropionate, a novel illegal additive, from a fruit-flavored jelly: Demonstrating the use of silica gel in chromatographic techniques for detecting illegal additives in food products, this study is vital for food safety and environmental testing laboratories (Xia et al., 2024).
Nota de análise
Bulk density: about 70
Loss on drying (180 °C): ≤ 2.0 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 25.0 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Gel de sílica technical grade 40, 6-14 mesh
Supelco
214426
Gel de sílica