168149
L-cisteína
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Ácido (R)-2-amino-3-mercaptopropiônico
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-cisteína, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +6.5±1.5°, c = 2 in 5 M HCl
pureza óptica
ee: 96% (GLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
hydrochloric acid: 5% in 1N, clear, colorless
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.