PHR1347
Tris Base
certified reference material, pharmaceutical secondary standard, traceable to USP 1698002, traceable to Ph. Eur. T2550000
Sinônimo(s):
Tromethamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol, Tris
About This Item
Produtos recomendados
product name
Tromethamine, pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. T2550000
traceable to USP 1698002
família API
tromethamine, trometamol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?