L6661
Lactic acid
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Ensaio
88.0-92.0%
forma
viscous liquid
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
pb
122 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
heavy metals: ≤0.001%
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of DL-Lactic acid, ~90% (T)
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.