Documentos Principais
76523
Supelco
L-Glutamina
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1723797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
185 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Descrição geral
L-glutamine is found to be one of the most abundant amino acid in blood stream.[1] It is useful in a number of biochemical processes like production of other amino acids, glucose, nucleotides, protein, and glutathione.[1] It may also be used as a supplement to increase the intestinal villous height, maintain mucosal integrity and stimulate gut mucosal cellular proliferation.[1] It may also find applications in the treatment of chemotherapy and radiotherapy, since it has the tendency to suppress gut and oral-toxic side effects.[1]
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-glutamina é um aminoácido essencial que é um componente fundamental dos meios de cultura, funcionando como uma fonte de energia importante para células em cultura. A L-glutamina é bastante estável como pó seco e como solução congelada. Em meios líquidos e soluções-estoque, contudo, a L-glutamina se degrada relativamente rápido. O desempenho celular ideal geralmente requer suplementação dos meios com L-glutamina antes do uso.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
L-Glutamina γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G6392
L-Glutamina
L-Glutamic acid certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
95436
L-Glutamic acid
D-Glutamine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G9003
D-Glutamine
L-Alanine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
44526
L-Alanine
L-Glutamina 200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G7513
L-Glutamina
L-cisteína certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
95437
L-cisteína
L-leucina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76526
L-leucina
L-cistina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
49603
L-cistina
Therapeutic considerations of L-glutamine: a review of the literature
LAM
Alternative Medicine Review, 4, 239-248 (1999)
Lisa A Reynolds et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 2984-2993 (2014-08-13)
Helminth parasites remain one of the most common causes of infections worldwide, yet little is still known about the immune signaling pathways that control their expulsion. C57BL/6 mice are chronically susceptible to infection with the gastrointestinal helminth parasite Heligmosomoides polygyrus.
Misty R Jenkins et al.
The Journal of experimental medicine, 212(3), 307-317 (2015-03-04)
Failure of cytotoxic T lymphocytes (CTLs) or natural killer (NK) cells to kill target cells by perforin (Prf)/granzyme (Gzm)-induced apoptosis causes severe immune dysregulation. In familial hemophagocytic lymphohistiocytosis, Prf-deficient infants suffer a fatal "cytokine storm" resulting from macrophage overactivation, but
Frédéric Perros et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(7), 668-680 (2015-02-14)
Endothelial cell (EC) dysfunction plays a central role in the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension (PAH), promoting vasoconstriction, smooth muscle proliferation, and inflammation. This study sought to test the hypothesis that nebivolol, a β1-antagonist and β2,3-agonist, may improve PAH and
Ilario Fulco et al.
Lancet (London, England), 384(9940), 337-346 (2014-04-15)
Autologous native cartilage from the nasal septum, ear, or rib is the standard material for surgical reconstruction of the nasal alar lobule after two-layer excision of non-melanoma skin cancer. We assessed whether engineered autologous cartilage grafts allow safe and functional
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
    1 answer
    1. Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.