P0290
Phenol red solution
0.5%, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Phenolsulfonphthalein solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
concentração
0.5%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(C2=CC=CC=C2C(C3=CC=C(O)C=C3)(C4=CC=C(O)C=C4)O1)=O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
chave InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a tracer dye for microinjection of zebrafish eggs[2]
- as a component of the mMW medium for the preparation of mouse embryos[3]
- in the preparation of versene-ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) solution[4]
- as a pH indicator in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) during glycolytic stress (GST) tests and mitochondrial stress tests (MST) to evaluate metabolic function in cells.[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?