114529
Phenol Red
ACS reagent
Sinônimo(s):
Phenolsulfonphthalein
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
transparência da solução
passes test
técnica(s)
titration: suitable
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
solubilidade
water: 0.77 g/L at 100 °C
λmax
360 nm
557 nm (2nd)
ε (coeficiente de extinção)
≥10000 at 288-294 nm in H2O
≥55000 at 555-561 nm in H2O
≥7000 at 357-363 nm in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
chave InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Phenol Red has been used for the preparation of phenol red gavage meal for measurement of gastric emptying in rats.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.