Documentos
1.59375
Supelco
Vermelho de fenol
pH indicator, Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Vermelho de fenol
About This Item
Fórmula linear:
(C6H4OH)2C7H4SO3
Número CAS:
Peso molecular:
354.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171502
Número do índice EC:
205-609-7
NACRES:
NA.21
product name
Vermelho de fenol, (phenolsulfonphthalein) Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-102.0% (bromatometric, calculated on dried substance)
forma
solid
perda
≤1.0% loss on drying, 105°C
pf
>300 °C
densidade volumétrica
200‑300 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
chave InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Efeito antitussivo, expectorante e antipirético do extrato etanólico das folhas de Momordica charantia L.: Este estudo investiga a aplicação de vermelho de fenol na avaliação das bioatividades de extratos vegetais, demonstrando a versatilidade do vermelho de fenol em ensaios químicos (Ribeiro et al., 2024).
  • Análise química por LC-MS de amostras de raiz de Cannabis sativa do nordeste do Brasil e Avaliação de atividades antitussivas e expansivas.: O vermelho de fenol foi utilizado como parte da metodologia LC-MS para analisar raízes vegetais, destacando seu papel nas técnicas analíticas modernas (Menezes et al., 2022).
  • Quantificação dos impactos da coleta e do processamento de amostras na análise química de fluido lacrimal baseada em fibra.: O vermelho de fenol é utilizado para quantificar alterações na composição do líquido lacrimal, destacando sua importância na análise química clínica (Barmada & Shippy, 2020).
  • A atividade in vitro dos óleos essenciais contra o crescimento de Helicobacter pylori e a atividade da urease.: Esta pesquisa utiliza vermelho de fenol em estudos de inibição enzimática, contribuindo para a compreensão das propriedades antimicrobianas dos óleos essenciais (Korona-Glowniak et al., 2020).
Nota de análise
Teor (bromatométrico, calculado em substância seca): 98,0%-102,0%
Identidade (espectro UV/VIS): passa no teste
Identidade (transição de cor): passa no teste
Identidade (bromação): passa no teste
Substâncias insolúveis: ≤ 0,5
Cinza sulfatada: ≤ 0,2
Perda na secagem (105 °C): ≤ 1,0
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Thymol blue indicator ACS, Reag. Ph Eur
Supelco
1.08176
Thymol blue
Cloreto de colina
SAFC
PHG0021
Cloreto de colina
Cresol red indicator grade, Dye content 95 %
Sigma-Aldrich
114472
Cresol red