Merck
Pular para
MP0035
Kit de detecção de micoplasma por PCR LookOut®
Optimized for use with JumpStart Taq DNA Polymerase, D9307.
Sinônimo(s):
PCR-based mycoplasma screening
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
1 kit
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 2.649,00
Sobre este item
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
R$ 2.649,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
quality
Not suitable for clinical diagnostic use. Will not detect clinically relevant species such as M. pneumoniae and U. urealyticum
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
detection
microbiology
compatibility
Optimized for use with JumpStart Taq DNA Polymerase, D9307.
storage temp.
2-8°C
General description
O kit de detecção de micoplasma por PCR LookOut® usa a reação em cadeia da polimerase (PCR), que está bem-estabelecida como o método recomendado para maior sensibilidade na detecção de contaminação por Mycoplasma, Acholeplasma e Ureaplasma em culturas de células e outros biológicos derivados de cultura celular. O kit foi testado com sucesso quanto à capacidade de amplificar o DNA genômico de Mycoplasma fermentans em concentrações de 20.000 a 20 cópias.
Os tubos de reação incluídos no kit são pré-revestidos com dNTPs, primers e corante do tipo loading dye adequados. O tempo total de ensaio é bastante reduzido em comparação aos protocolos gerais que requerem o carregamento de tubos de reação individuais.
Application
O kit de detecção de micoplasma por PCR LookOut® foi usado para rastreamento de infeção por micoplasma.
Other Notes
O kit foi otimizado para uso com o produto número D9307. NÃO se recomenda nenhuma DNA polimerase com atividade da exonuclease 3’-5’. Isso inclui Tli, Pfu e Pwo. As DNA polimerases que podem ser usadas incluem Taq, Tfl e Tth.
Legal Information
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LookOut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MP0040AMP0025XNAPS
description
Optimized for use with JumpStart Taq DNA Polymerase, D9307.
description
-
description
-
description
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
-
compatibility
Optimized for use with JumpStart Taq DNA Polymerase, D9307.
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
application(s)
detection
microbiology
application(s)
detection
microbiology
application(s)
detection
microbiology
application(s)
-
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–10 of 17 Questions  
  1. What could be the reason for multiple bands showing up in +control provided with kit (one strong band @ expected ~250bp and fainter band @ ~480-500bp - not expected)? Is there a way to fix this? All other samples run give single bands, including -control.
    1 answer
    1. The positive control shows a band at 259 bp and depending on the concentration of mycoplasma DNA, an additional band at 481 bp due to the internal control. Internal controls should appear in every lane indicating a successfully performed PCR. This band may be less intense with increased amounts of amplicons formed, caused by
      mycoplasma DNA loads of >5 ´ 104 copies/ml.
      Helpful?
  2. What is the full comprehensive list of all Mycoplasma species that the LookOut® Mycoplasma PCR Detection Kit, not test for? I am aware of the two outlined species, M. pneumoniae and U. urealyticum, but I am not sure on how these two are clinically similar
    1 answer
    1. This kit is intended for use as a mycoplasma screening and detection tool for cell culture use. It is not suitable for in vitro diagnostics use. While M. pneumoniae and U. urealyticum have been tested and found to be non-reactive, a full list of clinically associated mycoplasma species has not been determined. Please see the image below to review those species that have been tested using this kit.
      Please use the following link to review the product Technical Bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/213/434/mp0035bul.pdf
      Helpful?
  3. What is the difference between product no. MP0040A (LookOut® Mycoplasma qPCR Detection Kit) and MP0035?
    1 answer
    1. The main differences between these kits are as follows:
      For MP0035:
      •Standard PCR
      •Primers/dNTPs precoated on tubes
      •Includes tubes
      •Taq Polymerase not included
      •Requires 40 cycles at 30 seconds
      For MP0040A:
      •qPCR only
      •Primers/dNTPs require addition to the reaction
      •Does not include tubes
      •Taq Polymerase included in primer/dNTP mix
      •Requires 45 cycles at 30 seconds
      MP0035 is suitable for 24 reactions, while MP0040A is suitable for 25 reactions.
      Helpful?
  4. What are the components of the rehydration buffer for MP0035? Can the rehydration buffer M4694 be substituted by another buffer?
    1 answer
    1. The rehydration buffer M4694 in Product No. MP0025 cannot be substituted by the PCR buffer P9367, and vice versa. The composition of the PCR 10X reaction buffer P9367 in the MP0025 kit is 100 mM Tris-Hcl, pH 8.5, 750 mM KCl, 30 mM MgCl2. Similarly, the replacement of Rehydration Buffer (Catalog Number M4694) with 10X PCR Buffer, Catalog No. P2192 is not possible. The composition of the 10× buffer P2192 is 100 mM Tris-HCl, pH 8.3 at 25°C; 500 mM KCl; 15 mM MgCl2; 0.01% gelatin.
      Helpful?
  5. What is the required DNA concentration of the purified sample supposed to be to ensure compatibility with the LookOut® Mycoplasma PCR Detection Kit, MP0035?
    1 answer
    1. The detection of Mycoplasma sp. with Product MP0035 - LookOut® Mycoplasma PCR Detection Kit requires less than 10 mycoplasma genomes per microliter of the sample, which is approximately 10 fg of DNA. It is important to ensure that the sample does not contain more than 100 µg/ml of DNA to limit non-specific amplification.
      Helpful?
  6. When should samples be heat inactivated for using MP0035, Mycoplasma PCR Detection Kit?
    1 answer
    1. The possibility that as the slides dry, salts from the PBS are evaporating and leaving a white residue or film is considered.
      Helpful?
  7. What are the possible reasons for problems when trying to review results for MP0035-1KT?
    1 answer
    1. Possible reasons for problems when trying to review results for MP0035-1KT could include incomplete removal of phenol during DNA preparation by phenol:chloroform extraction, leading to poor PCR results. It is also important to ensure the use of the recommended product, D9307, JumpStart™ Taq DNA Polymerase, as internal testing has indicated occasional sensitivity issues when using polymerases from other manufacturers. Additionally, the presence of inhibitors in the samples may affect the internal control band in the results. Lastly, mishandling of the vials and loss of lyophilized reagents could compromise the sensitivity of the assay.
      Helpful?
  8. Do mycoplasma-active antibiotics include pen/strep? Can media continue to be used with pen/strep prior to mycoplasma testing for kit R: MP0035?
    1 answer
    1. Pen/strep can be used with the cell culture before assaying with this kit. Pen/strep does not affect mycoplasma, nor does it affect the sensitivity of this kit.
      Helpful?
  9. What is the difference between product no. MP0040A (LookOut® Mycoplasma qPCR Detection Kit) and MP0035???
    1 answer
    1. The key differences between these kit are as follows:
      MP0035
      Standard PCR
      primers/dntps precoated on tubes
      Tubes included
      Taq Polymerase not included
      Requires 40 cycles at 30 seconds
      MP0040A
      qPCR only
      primers/dntps require addition to reaction
      Tubes not included
      Taq Polymerase included in primer/dntp mix
      Requires 45 cycles at 30 seconds
      MP0035 is suitable for 24 reactions while MP0040A is suitable for 25 reactions.
      Please see the datasheets for both products to see experimental differences in the procedures:
      MP0035
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/213/434/mp0035bul.pdf
      MP0040A
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/109/594/mp0040abul.pdf
      Helpful?
  10. I purchased the JumpStart Taq DNA Polymerase in addition to the kit. This also included a 10x PCR buffer. Is this also needed or only the rehydration buffer of the kit?
    1 answer
    1. This kit has been tested and optimized for use with JumpStart Taq DNA Polymerase, Catalog Number
      D9307. The Jumpstart Taq 10X buffer supplied with the Jumpstart Taq is not used in this kit reaction set up. The Jumpstart taq is used alone with the rehydration buffer provided with the kit.
      Helpful?
1–10 of 17 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review