Key Documents
H1270
Sigma-Aldrich
Soro de cavalo
Donor herd, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
HS, soro, soro equino, soros, soros de cavalo, soros equinos
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
fonte biológica
horse serum
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
composição
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL Endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O soro equino produzido por cavalos adultos é homogêneo e tem baixos teores de poliamina oxidase. Ele é metabolicamente estável e promove a proliferação celular. O soro equino é uma alternativa ao soro bovino e é uma fonte de fatores de crescimento e hormônios.
Aplicação
O soro equino foi usado como suplemento em meios de cultura para cultura de células de feocromocitoma, culturas de cortes corticais, células retinianas e miotubos.
Outras notas
O soro de cavalo doador é coletado de rebanhos controlados de doadores localizados nos EUA. O soro equino tem alto teor de proteínas e baixo teor de metais traço comparado ao soro bovino fetal. O soro de cavalo doador é adequado para uso em ensaios diagnósticos, como suplemento para o crescimento de micoplasma e meios de ensaio e para cultivo de células-tronco hematopoiéticas e neurônios.
Nota de preparo
Coletado de rebanho controlado.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Patterning cultured cells by visible light illumination with photosensitizers
Waki R, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 100(3), 331-334 (2005)
Jessica Z Kubicek-Sutherland et al.
Toxins, 11(4) (2019-04-17)
Mycolactone, the amphiphilic macrolide toxin secreted by Mycobacterium ulcerans, plays a significant role in the pathology and manifestations of Buruli ulcer (BU). Consequently, it follows that the toxin is a suitable target for the development of diagnostics and therapeutics for
Rich-club organization in effective connectivity among cortical neurons
Nigam S, et al.
The Journal of Neuroscience, 36(3), 670-684 (2016)
Anna T Bajur et al.
Journal of cell science, 132(15) (2019-07-14)
During morphogenesis, epithelia undergo dynamic rearrangements, which requires continuous remodelling of junctions and cell shape, but at the same time mechanisms preserving cell polarity and tissue integrity. Apico-basal polarity is key for the localisation of the machinery that enables cell
Myostatin induces atrophy of trout myotubes through inhibiting the TORC1 signaling and promoting Ubiquitin-Proteasome and Autophagy-Lysosome degradative pathways
Seiliez I, et al.
General and Comparative Endocrinology, 186, 9-15 (2013)
Artigos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.