F0250000
Fluorouracil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Fluorouracil, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluorouracil
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
282-286 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
chave InChI
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TYMS(7298)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)