PHR2867
Fluorouracil Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
5-Chlorouracil, Fluorouracil Impurity E (PhEur), 5-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1279054
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
fluorouracil
forma
solid
embalagem
pkg of 50 mg
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
chave InChI
ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.