1279021
USP
Fluorouracil Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Isobarbituric acid, 2,4,5-Trihydroxypyrimidine, 5-Hydroxyuracil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluorouracil
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
chave InChI
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3