Documentos Principais
C2150000
Colecalciferol para adequação do sistema
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Colecalciferol, (+)-Vitamina D3, 7-Desidrocolesterol ativado, 7-desidrocolesterol ativado, Calciol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O
Número CAS:
Peso molecular:
384.64
Beilstein:
2339331
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
família API
cholecalciferol
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
83-86 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
chave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora. Para obter mais informações e assistência, acesse o site da farmacopeia publicadora.
O colecalciferol, também denominado de vitamina D3, promove a absorção de cálcio e fósforo no organismo para regular o crescimento ósseo. Ele é mais comumente encontrado em humanos e animais e é produzido em nossa pele quando exposta à luz solar. Ele é usado para tratar e prevenir doenças ósseas (como raquitismo, osteomalácia).
Aplicação
O colecalciferol para adequação do sistema pode ser usado como um padrão de referência analítico para determinação do analito em formulações farmacêuticas por cromatografia líquida.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A vitamina D age por meio de um receptor que modula a proliferação e a diferenciação de células normais e cancerosas.
A vitamina D age por meio de um receptor que é membro da superfamília de fatores de transcrição dependentes de ligante. Modula a proliferação e a diferenciação de células normais e cancerosas. Tem efeitos antiproliferativos e antimetastáticos sobre as células de câncer de mama, cólon e próstata. Os receptores ativados de vitamina D no intestino e nos ossos mantêm a absorção de cálcio e a homeostase.
Embalagem
O produto é entregue como fornecido pela farmacopeia publicadora. Para a quantidade unitária atual, acesse o catálogo de substâncias de referência da EDQM.
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cholecalciferol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 246(6), 2058-2059 (2013)
Bich Tran et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(1), 156-161 (2013-10-11)
Observational data suggested that supplementation with vitamin D could reduce risk of infection, but trial data are inconsistent. We aimed to examine the effect of oral vitamin D supplementation on antibiotic use. We conducted a post hoc analysis of data
Ian R Reid et al.
Lancet (London, England), 383(9912), 146-155 (2013-10-15)
Findings from recent meta-analyses of vitamin D supplementation without co-administration of calcium have not shown fracture prevention, possibly because of insufficient power or inappropriate doses, or because the intervention was not targeted to deficient populations. Despite these data, almost half
Hongliu Ding et al.
Neurology, 81(17), 1531-1537 (2013-09-27)
To conclusively test for a specific association between the biological marker 25-hydroxy-vitamin D3, a transcriptionally active hormone produced in human skin and liver, and the prevalence and severity of Parkinson disease (PD). We used liquid chromatography/tandem mass spectrometry to establish
Vitamin D is not directly necessary for bone growth and mineralization
Underwood JL and DeLuca HF
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 246(6), E493-E498 (1984)