Documentos Principais
C1357
Sigma-Aldrich
Colecalciferol
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
(+)-Vitamina D3, 7-Desidrocolesterol ativado, 7-desidrocolesterol ativado, Calciol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O
Número CAS:
Peso molecular:
384.64
Beilstein:
2339331
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058003
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Ensaio
97.0-103.0%
Formulário
crystalline
cor
white
pf
83-86 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
chave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Descrição geral
Cholecalciferol (vitamin D3), a fat-soluble steroid is produced in the skin.[1]
Aplicação
Cholecalciferol has been used:
  • to induce arterial medial calcification (AMC) in mice[2]
  • to study its impact in vascular remodeling associated with vascular calcification (VC) in murine model of obesity and insulin resistance (ob/ob mice)[3]
  • to study its effect on anchorage dependent growth of RWPE2-W99 cells in monolayer culture[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A vitamina D age por meio de um receptor que modula a proliferação e a diferenciação de células normais e cancerosas.
A vitamina D age por meio de um receptor que é membro da superfamília de fatores de transcrição dependentes de ligante. Modula a proliferação e a diferenciação de células normais e cancerosas. Tem efeitos antiproliferativos e antimetastáticos sobre as células de câncer de mama, cólon e próstata. Os receptores ativados de vitamina D no intestino e nos ossos mantêm a absorção de cálcio e a homeostase.
produto relacionado
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cholecalciferol (vitamin D 3) inhibits growth and invasion by up-regulating nuclear receptors and 25-hydroxylase (CYP27A1) in human prostate cancer cells
Tokar EJ and Webber MM
Clinical & Experimental Metastasis, 22(3), 275-284 (2005)
Expansive vascular remodeling and increased vascular calcification response to cholecalciferol in a murine model of obesity and insulin resistance
Carmo LS, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 39(2), 200-211 (2019)
Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder
Handbook of Dialysis Therapy, 685-697 (2016)
Runx2 expression in smooth muscle cells is required for arterial medial calcification in mice
Lin ME, et al.
The American Journal of Pathology, 185(7), 1958-1969 (2015)
Stefan Pilz et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 65(6), 1195-1201 (2015-03-25)
Vitamin D deficiency is a risk factor for arterial hypertension, but randomized controlled trials showed mixed effects of vitamin D supplementation on blood pressure (BP). We aimed to evaluate whether vitamin D supplementation affects 24-hour systolic ambulatory BP monitoring values