A8199
N-Acetyl-L-cysteine
≥99% (TLC), suitable for cell culture, BioXtra
Sinônimo(s):
LNAC, NAC
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Acetyl-L-cysteine, BioXtra, ≥99% (TLC)
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.5%
cor
white to off-white
pf
106-108 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
chave InChI
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.