Documentos Principais
728918
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-1-13C-L-cysteine-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(NH13COCH3)13CO2H
Peso molecular:
165.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SC[C@H](N[13C](C)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1/i3+1,5+1
chave InChI
PWKSKIMOESPYIA-ZGSUMHLQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)