UC448
Paracetamol sulfate potassium salt
solid, ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Acetamidophenol sulfate ester potassium salt, Acetaminophen sulfate potassium salt, N-(4-Sulfoxyphenyl)acetamide monopotassium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
cor
white to off-white
pf
163 °C
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC(=O)Nc1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO5S.K/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
AJYPYWFCUWHZMZ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.