A0152000
Impureza C de acetilcisteína
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N′-Diacetil-L-cistina, NSC 203780
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acetylcysteine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(SCC(NC(=O)C)C(=O)O)CC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O6S2/c1-5(13)11-7(9(15)16)3-19-20-4-8(10(17)18)12-6(2)14/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
YTPQSLLEROSACP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Estabelecido para a preparação da solução de referência (c) em testes para substâncias relacionadas em acetilcisteína usando cromatografia líquida (Texto geral 2.2.29), de acordo com a monografia 0967 da farmacopeia europeia.
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)