Documentos Principais
A0153000
Impureza D de acetilcisteína
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,S-Diacetil-L-cisteína
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
205.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acetylcysteine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H11NO4S/c1-4(9)8-6(7(11)12)3-13-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,11,12)/t6-/m0/s1
chave InChI
HSPYGHDTVQJUDE-LURJTMIESA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Impureza D de acetilcisteína Padrão de referência da EP, destinado ao uso em testes laboratoriais apenas conforme especificamente prescrito na Farmacopeia Europeia.
Embalagem
O produto é entregue como fornecido pela farmacopeia publicadora. Para a quantidade unitária atual, acesse o catálogo de substâncias de referência da EDQM.
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A L Weber
Journal of molecular evolution, 17(2), 103-107 (1981-01-01)
The thioester, N,S-diacetylcysteine, is formed during the illumination of phosphate buffered (pH 7.0) aqueous solutions of acetaldehyde and N,N'-diacetylcystine with ultraviolet light. The yield of N,S-diacetylcysteine relative to N-acetylcysteine and unidentified products progressively increases as ultraviolet light below 239 nm