Documentos Principais
P0657
Sigma-Aldrich
Ftaldialdeído
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids, ≥99% (HPLC), powder or crystals
Sinônimo(s):
Dicarboxaldeído o-ftálico, o-Ftalaldeído, Benzeno-1,2-dicarboxaldeído, OPA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
Beilstein:
878317
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to light yellow
pf
55-58 °C
adequação
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
chave InChI
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Phthaldialdehyde has been used:
  • in the preparation of O-phthaldialdehyde reagent for analysing gentamycin content[1]
  • in the preparation of reagent for determining the degree of hydrolysis of milk proteins[2]
  • in the measurement of free amino acids of milk samples by O-phthaldialdehyde/N-acetyl-L-cysteine (OPA/NAC) assay[3]
  • in the derivatization of putrescine samples[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ftaldialdeído pode ser usado para a derivatização pré-coluna de aminoácidos para separação por cromatografia líquida de alto desempenho (CLAE). Ele também pode ser usado para medições citométricas de fluxo de grupos tiol de proteínas.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Bioactive peptides from bovine milk alpha-casein: isolation, characterization and multifunctional properties
Srinivas S and Prakash V
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 16(1), 7-15 (2010)
Gentamicin-eluting bioresorbable composite fibers for wound healing applications
Zilberman M, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 89(3), 654-666 (2009)
Colour change and proteolysis of skim milk during high pressure thermal-processing
Devi AF, et al.
Journal of Food Engineering, 147, 102-110 (2015)
Haruna Nagase et al.
Biomolecules, 10(1) (2020-01-16)
Sulfation is a common modification of extracellular glycans, tyrosine residues on proteins, and steroid hormones, and is important in a wide variety of signaling pathways. We investigated the role of sulfation on endogenous oxidative stress, such as glutamate-induced oxytosis and
Andrea Molina et al.
Toxins, 11(6) (2019-06-05)
Mycotoxins are secondary metabolites, produced by fungi of genera Aspergillus, Penicillium and Fusarium (among others), which produce adverse health effects on humans and animals (carcinogenic, teratogenic and immunosuppressive). In addition, mycotoxins negatively affect the productive parameters of livestock (e.g., weight
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf