93777
Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate
analytical standard
Sinônimo(s):
DHHB, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC
InChI
1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3
chave InChI
FDATWRLUYRHCJE-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?