437379
2-Ethylhexyl salicylate
99%
Sinônimo(s):
Octisalate, Octyl salicylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
pb
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
densidade
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
chave InChI
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
323.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
162 °C - closed cup