Documentos Principais
56168
Supelco
Camphor benzalkonium methosulfate
analytical standard
Sinônimo(s):
4-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]phenyltrimethylammonium methyl sulfate, N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl)anilinum methyl sulfate, N,N,N-Trimethyl-4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenaminium methyl sulfate, BCM
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.113,00
R$ 2.113,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.113,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28NO · CH3SO4
Número CAS:
Peso molecular:
409.54
Número CE:
Código UNSPSC:
12352212
NACRES:
NA.24
R$ 2.113,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤3.0% water
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(OC)=O.CC1(C)[C@]2([H])CC[C@@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C([N+](C)(C)C)C=C3)=O
InChI
1S/C20H28NO.CH4O3S/c1-19(2)17-11-12-20(19,3)18(22)16(17)13-14-7-9-15(10-8-14)21(4,5)6;1-5(2,3)4/h7-10,13,17H,11-12H2,1-6H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b16-13-;
chave InChI
BPDGKTMMBDRVHQ-UNVLYCKESA-M
Descrição geral
Camphor benzalkonium methosulfate (CBM) is a highly photostable, fat-soluble organic ultraviolet (UV) filter approved for use in sunscreens/cosmetics to absorb UV rays. CBM is one of the most effective UV absorbers which offers protection against UVB radiations.[1][2]
Aplicação
Camphor benzalkonium methosulfate may be used as a reference material for the determination of the analyte in sunscreen products by liquid-chromatographic method.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
A reliable and environmentally-friendly liquid-chromatographic method for multi-class determination of fat-soluble UV filters in cosmetic products
Chisvert A, et al.
Analytica Chimica Acta, 790(10), 61-67 (2013)
The degradation products of UV filters in aqueous and chlorinated aqueous solutions
Santos A, et al.
Water Research, 46(10), 3167-3176 (2012)