55529
2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, OMC, Octyl methoxycinnamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.545
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
chave InChI
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
379.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
193 °C
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?