90899
Cannabidiol solution
~10 mg/mL in ethanol, analytical standard, for drug analysis
Sinônimo(s):
CBD
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard, for drug analysis
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentração
~10 mg/mL in ethanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
adequação
corresponds for H-NMR
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
chave InChI
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Informações sobre genes
human ... CNR1(1268)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?