The exact concentrations of Na2CO3 and NaHCO3 are listed in the Certificate of Analysis (COA) for each lot.
88975
Bicarbonate buffer solution
BioUltra, >0.1 M Na2CO3, >0.2 M NaHCO3
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
>0.1 M Na2CO3
>0.2 M NaHCO3
Impurezas
insoluble matters, passes filter test
metal traces
pH
9.5±0.2
densidade
1.02 g/mL at 20 °C
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: <0.02
λ: 280 nm Amax: <0.02
Categorias relacionadas
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Hi what's the exact concentration of it? i saw >0.1 M Na2CO2 and >0.2 M NaHCO3
1 answer-