36486
Sodium bicarbonate concentrate
0.1 M NaHCO3 in water, eluent concentrate for IC
Sinônimo(s):
Sodium bicarbonate solution
Formulário
liquid
concentração
0.1 M NaHCO3 in water
técnica(s)
ion chromatography: suitable
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Metrohm IC application note AN-S-341:4-Hydroxybutyratein addition to standard anions and organic acids.
Metrohm IC application note AN-S-336:Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination
Ligação
Nota de preparo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.