1.01962
Sodium hydrogen carbonate/sodium carbonate
certified reference material
Sinônimo(s):
Sodium Carbonate/Na2CO3, Sodium bicarbonate/NaHCO3
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
complies with DIN 19266
linha de produto
Certipur®
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Aplicação
Características e benefícios
- The product is delivered with a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis showing relevant data for the quality management system.
- The pH value of this Certipur® buffer solution is measured using differential potentiometry with two platinum hydrogen electrodes against NIST & PTB primary SRM [pH(S) = 10.012 (25 °C)].
- It is a Certified Reference Material (CRM) offered in neat format.
- Intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments and for testing other buffer solutions.
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1