331635
Tetramethylammonium hydroxide solution
25 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
TMAH solution
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
17.5 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
25 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.3806
densidade
1.016 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,thymus
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?