66746
Diclorometano
suitable for HPLC, ≥99.8% (GC)
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
~0.0025% amylene as stabilizer
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
transmitância
232 nm, ≥10%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≤98%
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
resistência do solvente ε (Al2O3)
0.42 (Lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorção UV
λ: 232 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.31
λ: 245 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.01
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?