571024
Chlorosulfonic acid
99%
Sinônimo(s):
Sulfuric chlorohydrin
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 25 °C)
3.3 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
Lim. expl.
37.7 %
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
pb
151-152 °C/755 mmHg (lit.)
solubilidade
acetic acid: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
dichloromethane: soluble(lit.)
densidade
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of di-n-butyl ammonium chlorosulfonate, a secondary amine ionic liquid.
- To prepare sulfonated polyethersulfone (SPES) with enhanced hydrophilic property.
- To attach sulfate group to silk fibroin for improving its anticoagulant ability.
- As a catalyst to prepare substituted coumarin, via von Pechmann condensation between phenol and β-ketoester.
- As a substitute to acid catalyst in Biginelli reaction to prepare 3,4dihydropyrimidines.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?