84739
Sulfur trioxide triethylamine complex
technical, ≥95% sulfur basis
Sinônimo(s):
NSC 68185, NSC 8168, Triethylamine sulfur trioxide complex
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% sulfur basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
~85 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
chave InChI
YYHPEVZFVMVUNJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Anticoagulant and antiplatelet persulfated glycosides or flavonoids containing an oligopolysulfated moiety
- Narciclasine derivatives for use as anticancer agents
- Sulfate-conjugated methylprednisolone for use as a colon-specific prodrug
- Tetrasaccharide substrates of heparanase by glycosylation of disaccharides
- Synthetic heparin oligosaccharide microarrays for analysis of heparin-protein interactions
- Dexamethasone 21-sulfate sodium for use as a colon-specific prodrug
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)