Documentos Principais
8.00220
Sigma-Aldrich
Chlorosulfonic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Chlorosulfonic acid, Sulfuric chlorohydrin, Chlorosulfuric acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
116.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número do índice EC:
232-234-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
3.08 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (acidimetric)
Formulário
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
pKa 
-6
p.e.
152 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
-80 °C
densidade
1.75 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Cl)O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Chlorosulfonic acid for synthesis. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
Nota de análise
Assay (acidimetric)≥ 97.0 %Free SO₃≤ 1.0 %
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1