Documentos Principais
549541
Sigma-Aldrich
Antimony tin oxide
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
ATO
Selecione um tamanho
25 G
R$ 746,00
R$ 746,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 746,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
R$ 746,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% trace metals basis
Formulário
nanopowder
composição
antimony pentoxide, 7-11%
tin(IV) oxide, 89-93%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: antimony
área da superfície
47 m2/g
tamanho de partícula
<50 nm
cadeia de caracteres SMILES
O=[Sn]=O.O=[Sb]O[Sb]=O
chave InChI
DCEPJBOKQZTMOG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5