236535
Fluorosulfonic acid
purified by triple-distillation
Sinônimo(s):
Fluosulfuric acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.5 mmHg ( 25 °C)
purificado por
triple-distillation
p.e.
165.5 °C (lit.)
pf
−87.3 °C (lit.)
densidade
1.726 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(F)(=O)=O
InChI
1S/FHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
UQSQSQZYBQSBJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Polymerization of epoxidized triglycerides with fluorosulfonic acid: The article investigates the use of fluorosulfonic acid for the cationic polymerization of epoxidized triglycerides, exploring its potential in polymer chemistry (Biswas et al., 2016).
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?