Documentos Principais
700460
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide, dispersion
<100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol
Sinônimo(s):
ITO
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.194,00
100 G
R$ 3.328,00
R$ 1.194,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.194,00
100 G
R$ 3.328,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.194,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
dispersion
Nível de qualidade
composição
In2O3, 90%
SnO2, 10%
concentração
30 wt. % in isopropanol
tamanho de partícula
<100 nm (DLS)
p.e.
82 °C
densidade
1.04 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
chave InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Indium tin oxide (ITO) is a transparent conductingoxide with good optical transparency (T > 85% at 550 nm) and high electricalconductivity (ρ ∼ 10−4Ωcm). It can be used for various applications that require both opticaltransparency in the visible light region and high electrical conductivity.
Aplicação
Indium tin oxide nanoparticles can be used tofabricate ITO thin films that are applied in the field of electroluminescentdevices, electrochromic systems, liquid crystal display electrodes, solar cells,and energy-efficient windows.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.