Documentos Principais
44293
Supelco
Formate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L formate in water (nominal concentration)
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 479,00
R$ 479,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 479,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 479,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
concentração
1000 mg/L formate in water (nominal concentration)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análise
1000 mg/L formate in water, prepared with calcium formate and water, filtered through a 0.2 μm membrane filter and stabilized with sodium azide
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3