67253
Sodium formate
analytical standard
Sinônimo(s):
E237, Formic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-101.0% (wt., NT)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pH
7.0-8.5
pf
259-262 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 10%, clear, colorless
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 330 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?