428698
Ambersep (formerly Dowex) Retardion 11A8 Ion Exchange Resin
50-100 mesh
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
AmberSep® (formerly Dowex) Retardion 11A8, 50-100 mesh
descrição
amphoteric form
Nível de qualidade
Formulário
beads
Parâmetros
70 °C max. temp.
umidade
43-48%
técnica(s)
LPLC: suitable
cor
deep yellow, tan
Matriz
amphoteric styrene-divinylbenzene (gel)
tamanho de partícula
50-100 mesh
pH operacional
0-14
capacidade
0.7 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
mixed mode
Aplicação
forma física
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?