44519
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 200-400 mesh, strongly acidic
About This Item
Produtos recomendados
product name
Dowex 50W X8, hydrogen form, strongly acidic, 200-400 mesh
descrição
cross-linkage 8%
Nível de qualidade
forma
beads
umidade
50-58%
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~55% loss on drying, 110 °C
matriz
styrene divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid functional group
tamanho de partícula
200-400 mesh
capacidade
1.1 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?