206229
Cloreto de rutênio (III)
ReagentPlus®
Sinônimo(s):
Ruthenium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Formulário
powder and chunks
composição
Degree of hydration, ≤1
Ruthenium content, 40.00-49.00%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ruthenium
Impurezas
≤0.1% Insoluble matter (C=1%, 25% HCl)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Ru/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
BIXNGBXQRRXPLM-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.