36357
Malondialdehyde tetrabutylammonium salt
analytical standard
Sinônimo(s):
Malonaldehyde tetrabutylammonium salt, Tetrabutylammonium malondialdehyde enolate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (NT)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
126-132 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C=C\[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
chave InChI
GFXLQCGVBUWBHF-WLHGVMLRSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?